missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Proteasome 20S alpha 6 Antibody [mFluor Violet 450 SE], Novus Biologicals Biologicals™
Shop alle Bio Techne produkterBeskrivelse
Proteasome 20S alpha 6 Polyclonal antibody specifically detects Proteasome 20S alpha 6 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
Tekniske data
Tekniske data
| Antigen | Proteasome 20S alpha 6 |
| Applikationer | ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konjugeret | mFluor Violet 450 SE |
| Formulering | 50mM Sodium Borate |
| Gene Alias | EC 3.4.25.1, IOTA, Macropain iota chain, macropain subunit iota, MGC22756, MGC2333, MGC23846, Multicatalytic endopeptidase complex iota chain, P27K, p27KPROS-27, PROS2727 kDa prosomal protein, prosomal P27K protein, proteasome (prosome, macropain) subunit, alpha type, 6, Proteasome iota chain, proteasome subunit alpha type-6, proteasome subunit iota |
| Værtsarter | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-246 of human Proteasome 20S alpha 6 (NP_002782.1).,, Sequence:, MSRGSSAGFDRHITIFSPEGRLYQVEYAFKAINQGGLTSVAVRGKDCAVIVTQKKVPDKLLDSSTVTHLFKITENIGCVMTGMTADSRSQVQRARYEAANWKYKYGYEIPVDMLCKRIADISQVYTQNAEMRPLGCCMILIGIDEEQGPQVYKCDPAGYYCGFKATAAGVKQTESTSFLEKKVKKKFDWTFEQTVETAITCLSTVLSIDFKPSEIEVGVVTVENPKFRILTEAEIDAHLVALAERD |
| Oprensningsmetode | Affinity purified |
| Mængde | 0.1 mL |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?