Beskrivelse
Prøvefremstilling kræver ofte inhibering af proteaseaktivitet. Denne blanding indeholder en kombination af konkurrerende og ikke-kompetitive proteasehæmmere, som beskytter proteiner mod proteolyse under oprensning fra dyrevæv, plantevæv, gær og bakterier.
- Hæmmer> 95% proteaseaktivitet
- Hæmmer serin, cystein og calpain proteaser
- Ingen EDTA; Eventuelt kan EDTA tilsættes for at inhibere metalloproteaser
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Proteaseinhibitor (100X opløsning) |
| Produkttype | Protease inhibitorblanding |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Mængde | 1 mL |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Protease Inhibitor Mix, 1 ml
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P264-Vask hænderne grundigt efter brug.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: luoride
- UNKNOWN ACUTE-2% af blandingen består af komponenter med ukendt toksicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Indeholder 2% komponenter, for hvilke faren for vandmiljøet ikke kendes.