Få mere at vide
Thermo Scientific™ Proteaseinhibitor cocktails
Shop alle Thermo Scientific produkterBeskrivelse
Giv bredspektret beskyttelse mod proteolytisk nedbrydning i cellelyseprocedurer med Thermo Scientific™ Proteaseinhibitor cocktails.
Begge formuleringer, der er klar til brug, hæmmer de fleste serin-, cystein- og calpainproteaser, der forårsager generel nedbrydning af proteiner i celleekstrakter. Metalloproteaser hæmmes også. Den EDTA-fri formulering er ideel til at forberede prøver, der vil blive analyseret ved 2D gelelektroforese. De køleskabsstabile 100X flydende opløsninger er nemme at bruge: tilsæt blot den passende mængde cocktail til prøven (10 μl pr. 1 ml celleekstrakt) og fortsæt med din procedure. Proteasehæmmeren kan bruges med animalske celler og væv, bakterier, planter og gær.
Højdepunkter:
- Klar til brug, 100X flydende cocktail
- Fås med EDTA (leveres i separat hætteglas) eller som en EDTA-fri formulering
- Effektiv til at undertrykke proteolytisk aktivitet i detergent-baserede cellelysereagenser
- Intet tab af værdifuld fryseplads; cocktail er stabil ved 4 °C
Tekniske data
Tekniske data
| Formulering | Proprietary components in DMSO |
| Produkttype | Protease Inhibitor Cocktail, EDTA-Free |
| Form | Liquid |
| Tilstrækkelig til | 100 mL of Sample |
| Mængde | 1 mL |
| Sammensætning | Proprietary formulation |