Få mere at vide
Thermo Scientific™ Proteaseinhibitor cocktails
Artikelnummer. 10658304 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Produkttype:
Proteaseinhibitor-cocktail, EDTA-fri
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde Produkttype Pakningsstørrelse
10658304 1 mL Proteaseinhibitor-cocktail, EDTA-fri 1ml
1 options
Artikelnummer. 10658304 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 78415
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Beskyt din prøve mod proteolytisk nedbrydning under cellelyse med disse bredspektrede proteaseinhibitorcocktails.
Giv bredspektret beskyttelse mod proteolytisk nedbrydning i cellelyseprocedurer med Thermo Scientific™ Proteaseinhibitor cocktails.
Begge formuleringer, der er klar til brug, hæmmer de fleste serin-, cystein- og calpainproteaser, der forårsager generel nedbrydning af proteiner i celleekstrakter. Metalloproteaser hæmmes også. Den EDTA-fri formulering er ideel til at forberede prøver, der vil blive analyseret ved 2D gelelektroforese. De køleskabsstabile 100X flydende opløsninger er nemme at bruge: tilsæt blot den passende mængde cocktail til prøven (10 μl pr. 1 ml celleekstrakt) og fortsæt med din procedure. Proteasehæmmeren kan bruges med animalske celler og væv, bakterier, planter og gær.
Højdepunkter:
  • Klar til brug, 100X flydende cocktail
  • Fås med EDTA (leveres i separat hætteglas) eller som en EDTA-fri formulering
  • Effektiv til at undertrykke proteolytisk aktivitet i detergent-baserede cellelysereagenser
  • Intet tab af værdifuld fryseplads; cocktail er stabil ved 4 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Formulering Proprietære komponenter i DMSO
Produkttype Proteaseinhibitor-cocktail, EDTA-fri
Form Væske
Tilstrækkelig til 100 ml prøve
Mængde 1 mL
Sammensætning Proprietær formulering