Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Proteaseinhibitor Cocktail VI, Planteceller
Artikelnummer. 15436469
Skift visning
Mængde:
1 mL
Artikelnummer. Mængde
15436469 1 mL
1 options
Artikelnummer. 15436469 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J64576.XF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    979.20 DKK
    799.65 DKK / 1ml
    Spare 179.55 DKK
    18% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Produkttype Protease inhibitorblanding
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Form Væske
Mængde 1 mL