Få mere at vide
MedChemExpress Protease Inhibitor Cocktail, mini-Tablet
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kits |
| Indhold og opbevaring | Protease Inhibitor Cocktail (EDTA free, mini-Tablet) can be stored at 4°C for 2 years. |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 50 Tablets |
| Mål | VD/VDR |