Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Proteaseinhibitor Cocktail II
Mængde:
1 enhed
Pakningsstørrelse:
1 enhed
Beskrivelse
Hæmmer asparaginsyre, cystein, serin og metalloproteaser samt aminopeptidaser. Anbefales til brug med bakteriecelleekstrakter
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Hæmmer asparagin-, cystein-, serin- og metalloproteaser samt aminopeptidaser
- Anbefales til brug med bakteriecelleekstrakter
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Hvid |
| Produkttype | Protease inhibitorblanding |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Indhold og opbevaring | -30 °C til -10 °C |
| Form | Lyofiliseret, frysetørret |
| Til brug med (applikation) | Hæmmer asparaginsyre, cystein, serin og metalloproteaser samt aminopeptidaser. Anbefales til brug med bakteriecelleekstrakter |
| Mængde | 1 enhed |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Protease Inhibitor Cocktail II
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H332-Farlig ved indånding.
- H373-Kan forårsage organskader.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
- MIXTURE LIST-Indeholder: N,N-1,2-ethanediylbis[N-(carboxymethyl)-glycine disodium salt, dihydrate, 4-(2-aminoethyl)-benzenes