Få mere at vide
MedChemExpress Protease Inhibitor Cocktail
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kits |
| Indhold og opbevaring | The product should be stored at -20°C, and is stable for at least 12 months. |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Mængde | 1 mL |
| Mål | VD/VDR |