Få mere at vide
MedChemExpress Protease-Activated Receptor-4
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.14% |
| CAS | 245443-52-1 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Molekylvægt (g/mol) | 666.77 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 25 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 50 mg/mL (74.99 mM∣Need ultrasonic) |