Få mere at vide
MedChemExpress Protease-Activated Receptor-2, amide
Tekniske data
Tekniske data
| Renhed | 98.48% |
| CAS | 190383-13-2 |
| Indhold og opbevaring | Powder -80°C 2 years, -20°C 1 year∣In solvent -80°C 6 months, -20°C 1 month |
| Til brug med (applikation) | Cancer-programmed cell death |
| Molekylvægt (g/mol) | 614.78 g/mol |
| Produkttype | Peptides |
| Mængde | 10 mg |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Opløselighed | H2O : 33.33 mg/mL (54.21 mM∣Need ultrasonic) |