Få mere at vide
Tocris Bioscience™ proTAME
Artikelnummer. 30279898
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
30279898 1 mg
1 options
Artikelnummer. 30279898 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 7734/1
Cell-permeable APC/C inhibitor
ProTAME is a cell-permeable APC/C (anaphase-promoting complex/cyclosome) inhibitor. It is converted to TAME (Tosyl-L-Arginine Methyl Ester) by intracellular esterases. It induces cell cycle arrest in metaphase followed by cell death.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Methyl (2S)-2-[[(4-methylphenyl)sulfonyl]amino]-9,13-dioxo-14-phenyl-7-[[[[(2-phenylacetyl)oxy]methoxy]carbonyl]amino]-10,12-dioxa-6,8-diazatetradec-6-enoate
CAS 1362911-19-0
Mængde 1 mg
Mål APC
Molekylær formel C34H38N4O12S
Renhed 90%