Få mere at vide
Tocris Bioscience™ PROTAC™(H-PGDS)-7
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30000409
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30000409 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30000409 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 8004/5
Potent hematopoietic prostaglandin D2 synthase Degrader (PROTAC™)
PROTAC™(H-PGDS)-7 is a potent Degrader of hematopoietic prostaglandin D2 synthase (H-PGDS; DC50 = 17pM after 24 hours). Comprises the H-PGDS inhibitor TFC-007 (Cat. No. 5108) directly linked to E3 ligase cereblon. Suppresses prostaglandin D2 production in vitro and in vivo. PROTAC™(H-PGDS)-8 negative control (Cat. No. 8005) also available.PROTAC™ is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N-[4-[4-[[4-[2-(2,6-Dioxo-3-piperidinyl)-2,3-dihydro-1,3-dioxo-1H-isoindol-4-yl]-1-piperazinyl]carbonyl]-1-piperidinyl]phenyl]-2-phenoxy-5-pyrimidinecarboxamide
CAS 2761281-50-7
Mængde 5 mg
Mål Active Degraders
Molekylær formel C40H38N8O7
Renhed 98%