Få mere at vide
PROTAC ERα Degrader-1, MedChemExpress
Artikelnummer. 16474568
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
2 mg
5 mg
10 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16474568 10 mg
16417287 5 mg
16410146 2 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16474568 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY112098
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress PROTAC ERα Degrader-1 comprises an ubiquitin E3 ligase binding group, a linker and a protein binding group. PROTAC ERα Degrader-1 extracts from patent WO2017201449A1, compound P1. PROTAC ERα Degrader-1 is an estrogen receptor-alpha (ERα) degrader.
PROTAC ERα Degrader-1 comprises an ubiquitin E3 ligase binding group, a linker and a protein binding group. PROTAC ERα Degrader-1 extracts from patent WO2017201449A1, compound P1. PROTAC ERα Degrader-1 is an estrogen receptor-alpha (ERα) degrader.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PROTAC ERα Degrader-1
CAS 2417369-94-7
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C66H69N7O10
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 200 mg/mL (178.53 mM; Need ultrasonic)
SMIL OC1=CC=C(/C(C2=CC=C(OCCN(C)C(COCCOCCNC(C3=CC=C(C(N4[C@@H](C)[C@H](NC([C@H](C)NC)=O)C(N(CC5=C(OC)C=CC6=C5C=CC=C6)C7=C4C=C(C#N)C=C7)=O)=O)C=C3)=O)=O)C=C2)=C(C8=CC=CC=C8)\CC)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 1120.29
Formel vægt 1120.29
Procent renhed 95.32%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death