Få mere at vide
PROTAC CDK9 Degrader-1, MedChemExpress
Beskrivelse
PROTAC CDK9 Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and CDK as a selective CDK9 degrader.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PROTAC CDK9 Degrader-1 |
| CAS | 2118356-96-8 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C33H35N5O7 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : ≥ 104 mg/mL (169.47 mM) |
| SMIL | O=C(CC1=CC=C(OCCCCCOC2=CC=CC(C(N3C4C(NC(CC4)=O)=O)=O)=C2C3=O)C=C1)NC5=CC(C6CCC6)=NN5 |
| Molekylvægt (g/mol) | 613.66 |
| Formel vægt | 613.66 |
| Vis mere |