missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
PROTAC BRD9 Degrader-1, MedChemExpress
Beskrivelse
PROTAC BRD9 Degrader-1 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BRD9 (IC50=13.5 nM), which can be used as a selective probe useful for the study of BAF complex biology.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PROTAC BRD9 Degrader-1 |
| CAS | 2097971-01-0 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C42H45N7O12S2 |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 150 mg/mL (165.93 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C1C(C=C(C(NC(CC2)CCS2(=O)=O)=N)S3)=C3C(C4=CC(OC)=C(OCC(NCCCCNC(COC5=C(C(N6C(CCC7=O)C(N7)=O)=O)C(C6=O)=CC=C5)=O)=O)C=C4)=CN1C |
| Molekylvægt (g/mol) | 903.98 |
| Formel vægt | 903.98 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?