Få mere at vide
PROTAC BET degrader-2, MedChemExpress
Beskrivelse
PROTAC BET degrader-2 is a PROTAC connected by ligands for Cereblon and BET with an IC50 value of 9.6 nM in cell growth inhibition in the RS4
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PROTAC BET degrader-2 |
| CAS | 2093388-33-9 |
| Farve | Light Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C41H42N10O6 |
| Mængde | 10 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (64.86 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)NCCCC7=CC=CC8=C7CN(C(CC9)C(NC9=O)=O)C8=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 770.84 |
| Formel vægt | 770.84 |
| Vis mere |