Få mere at vide
PROTAC BET-binding moiety 2, MedChemExpress
Artikelnummer. 16480518
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16480518 5 mg 5mg
16428058 10 mg -
16403977 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16480518 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY43723
MedChemExpress PROTAC BET-binding moiety 2 is an inhibitor of BET bromodomain.
PROTAC BET-binding moiety 2 is an inhibitor of BET bromodomain.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale PROTAC BET-binding moiety 2
CAS 916493-82-8
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H17ClN4O4S
Mængde 5 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 42.86 mg/mL (96.34 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC1=C(C(O)=O)SC2=C1C(C3=CC=C(Cl)C=C3)=N[C@@H](CC(OC)=O)C4=NN=C(C)N24
Molekylvægt (g/mol) 444.89
Formel vægt 444.89
Procent renhed 98.85%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death