Få mere at vide
PROTAC BET-binding moiety 1, MedChemExpress
Beskrivelse
PROTAC BET-binding moiety 1 is a key intermediate for the synthesis of high-affinity BET inhibitors.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | PROTAC BET-binding moiety 1 |
| CAS | 2093387-77-8 |
| Farve | Yellow |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C25H25N7O4 |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 50 mg/mL (102.56 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(C1=NC(NC2=CC(C3CC3)=NN2CC)=C4C(NC5=C4C=C(OC)C(C6=C(C)ON=C6C)=C5)=N1)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 487.51 |
| Formel vægt | 487.51 |
| Vis mere |