Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S HPLC Columns
Beskrivelse
Oprens hurtigt proteiner ved ionbytning ved hjælp af den stationære kvartære aminfase af Thermo Scientific™ ProSwift™ SAX-1S LC kolonner. Disse monolit-ionbyttersøjler leverer den enestående opløsningsevne fra ikke-porøse medier kombineret med den høje kapacitet af konventionelle porøse medier. De tilbyder fremragende adskillelser ved hjælp af hurtige gradienter ved lave og høje flowhastigheder, hvilket forbedrer produktiviteten. Disse søjler er holdbare og robuste og udviser stabilitet og reproducerbarhed selv efter hundredvis af kørsler.
Hver monolit er en enkelt cylindrisk polymerstang, der indeholder et uafbrudt, indbyrdes forbundet netværk af gennemstrømningskanaler med en specifik porestørrelse. Disse store kanaler kombineret med monolittens ikke-porøse overflader giver hurtig masseoverførsel, høj opløsning og hurtig proteinseparation. Den unikke kugleformede morfologi af polymermediet giver dets høje kapacitet.
Spalte mangfoldighed
- Tilbydes i 4,6x50 mm-format til biomolekyle-separationer eller 1,0x50 mm-format til mikroanalytiske biomolekyle-separationer i høj opløsning
Unik egnethed til adskillelse af proteiner
- Høj lastekapacitet
- Hurtig analyse
- Bredt udvalg af operationelle flowhastigheder
- Fremragende stabilitet over et bredt pH-område
- Fremragende reproducerbarhed og robusthed
- Høj gennemstrømning og forbedret produktivitet
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flowhastighed | 0,5 til 1,5 ml/min |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 1200 psi (80 bar) |
| Partikelstørrelse | Monolit |
| pH | 2 til 12 |
| Porestørrelse | Monolit |
| Mængde | Hver |
| Temperatur | 70 °C |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.