Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H HPLC-søjler
Artikelnummer. 11331893
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
250 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11331893 250 mm Hver
11301733 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11331893 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 066640
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kør hurtige proteinseparationer ved høje lineære hastigheder med Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H LC kolonner.
Kør hurtige proteinseparationer ved høje lineære hastigheder med Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-4H LC kolonner. Disse monolitkolonner med omvendt fase leverer den enestående opløsningsevne fra ikke-porøse analytiske medier kombineret med hurtigere separationer og analyse end andre perlebaserede kolonner. ProSwift polymer monolit søjler i PEEK™ slanger opnår lang søjlelevetid, fremragende reproducerbarhed selv efter hundredvis af kørsler og har bred pH-stabilitet, hvilket giver høj stringent vaskeevne (1M NaOH).
Hver monolit er en enkelt cylindrisk polymerstang, der indeholder et uafbrudt, indbyrdes forbundet netværk af gennemstrømningskanaler med en specifik porestørrelse. Disse store kanaler og monolittens ikke-porøse overflader giver hurtig masseoverførsel til højopløselige og hurtige proteinseparationer. Monolittens morfologi resulterer i lavt driftsmodtryk, hvilket tillader brugen af højere lineære hastigheder med minimalt tab af opløsning.
Fordele ved høj opløsning ved exceptionelt høje flowhastigheder
  • Højeste tilgængelige driftsflowhastigheder
  • Høj gennemstrømning og forbedret produktivitet
  • Fremragende stabilitet over et bredt pH-område fra 1 til 14
  • Fremragende reproducerbarhed og robusthed
  • Høj lastekapacitet
Hurtige, følsomme proteinseparationer
  • Højhastigheds proteinseparationer
  • Høj følsomhed for LC-MS
  • Høj kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
  • Bredt udvalg af kolonne-ID og længder tilgængelig
  • Overlegen levetid
Nem kolonneinstallation
  • Brug Thermo Scientific™ Dionex™ nanoViper™ Fingertætte beslag
Prøver af prækoncentreret og afsaltet
  • Forkolonner er tilgængelige til at prækoncentrere og afsalte prøver.
  • Du kan også bruge Thermo Scientific™ PepSwift™ Trap-søjler til forkoncentrering og afsaltning af prøver bestående af peptider og proteiner uden at påvirke den kromatografiske ydeevne eller genvinding af forbindelserne negativt.
  • Ændre selektiviteten af adskillelsen eller forbedre indfangningseffektiviteten ved at anvende forskellige ion-parringsmidler i belastningsopløsningsmidlet og/eller mobile faser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekemi Phenyl
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 1 mm
Flowhastighed 0,1 til 0,3 ml/min
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 250 mm
Maks. Tryk 3000 psi (207 bar)
Partikelstørrelse Monolit
pH 1 til 14
Porestørrelse Monolit
Mængde Hver
Opløsningsmidler Mest almindelige organiske opløsningsmidler
Temperatur 70 °C
Stationær fase Phenyl (Ph)
Produktlinje Monolit
Emballagemateriale PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.