Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-2H PSDVB omvendt fase HPLC-søjle, monolit, 4,6 mm x 50 mm
Artikelnummer. 11371873
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11371873 50 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11371873 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 064296
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Porestørrelse: Monolit; Kolonnefase: Omvendt fase
Kør proteinseparationer med høj gennemstrømning ved exceptionelt høje flowhastigheder med Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-2H LC kolonner. Disse monolitsøjler med omvendt fase leverer den enestående opløsningsevne fra ikke-porøse analytiske medier kombineret med hurtigere separationer til analyse af biomolekyler. ProSwift polymer monolitsøjler opnår lang søjlelevetid, udviser reproducerbarhed selv efter hundredvis af kørsler og har bred pH-stabilitet, hvilket giver høj stringent vaskeevne (1M NaOH).
Hver monolit er en enkelt cylindrisk polymerstang, der indeholder et uafbrudt, indbyrdes forbundet netværk af gennemstrømningskanaler med en specifik porestørrelse.
Mellem kanal (H) størrelse (høj permeabilitet)
Disse kanaler og monolittens ikke-porøse overflader giver hurtig masseoverførsel til højopløselige og hurtige proteinseparationer. Monolittens morfologi resulterer i lavt driftsmodtryk, hvilket tillader brugen af højere lineære hastigheder med minimalt tab af opløsning.
Fordele ved høj opløsning ved exceptionelt høje flowhastigheder
  • Høje operationelle flowhastigheder til rådighed for hurtig analyse
  • Høj gennemstrømning og forbedret produktivitet
  • Fremragende stabilitet over et bredt pH-område fra 1 til 14
  • Fremragende reproducerbarhed og robusthed
  • Høj lastekapacitet
Hurtige, følsomme proteinseparationer
  • Højhastigheds proteinseparationer
  • Høj kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
  • Overlegen levetid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonnekemi Phenyl
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 14 ml/min
Til brug med LC/MS
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 2800 psi (190 bar)
Partikelstørrelse Monolit
pH 1 til 14
Porestørrelse Monolit
Mængde Hver
Opløsningsmidler Mest almindelige organiske opløsningsmidler
Temperatur 70 °C
Stationær fase PSDVB (polystyren Divinylbenzen)
Produktlinje Monolit
Emballagemateriale Monolith Polymer
Kolonnetype Omvendt fase
Fase Omvendt fase
Type Analytisk kolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket
Vis mere Vis mindre
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.