Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-3U PSDVB omvendt fase HPLC-søjle, monolit, 4,6 mm x 50 mm
Beskrivelse
Kør proteinseparationer med høj gennemstrømning ved exceptionelt høje flowhastigheder med Thermo Scientific™ ProSwift™ RP-3U LC kolonner. Disse omvendt fase monolitsøjler leverer enestående opløsningsevne til analyse af store biomolekyler. Disse søjler fungerer ved lavt tryk og er kompatible med lavtryks LC-systemer. ProSwift polymer monolitsøjler opnår lang søjlelevetid, udviser reproducerbarhed selv efter hundredvis af kørsler og har bred pH-stabilitet, hvilket giver høj stringent vaskeevne (1M NaOH).
Hver monolit er en enkelt cylindrisk polymerstang, der indeholder et uafbrudt, indbyrdes forbundet netværk af gennemstrømningskanaler med en specifik porestørrelse.
Stor kanal (U) størrelse (ultra permeabilitet)
Disse kanaler og monolittens ikke-porøse overflader giver hurtig masseoverførsel til højopløselige og hurtige proteinseparationer. Monolittens morfologi resulterer i lavt driftsmodtryk, hvilket tillader brugen af højere lineære hastigheder med minimalt tab af opløsning.
Fordele ved høj opløsning ved exceptionelt høje flowhastigheder
- Høje operationelle flowhastigheder til rådighed for hurtig analyse
- Høj gennemstrømning og forbedret produktivitet
- Fremragende stabilitet over et bredt pH-område fra 1 til 14
- Fremragende reproducerbarhed og robusthed
- Lavt operationelt modtryk til lavtrykssystemer
Hurtige, følsomme proteinseparationer
- Højhastigheds proteinseparationer
- Høj kolonne-til-kolonne reproducerbarhed
- Overlegen levetid
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekemi | Phenyl |
| Kolonneformat | Analytisk kolonne |
| Diameter (metrisk) | 4.6 mm |
| Flowhastighed | 20 ml/min |
| Til brug med | LC/MS |
| Længde (metrisk) | 50 mm |
| Maks. Tryk | 2800 psi (190 bar) |
| Partikelstørrelse | Monolit |
| pH | 1 til 14 |
| Porestørrelse | Monolit |
| Vis mere |
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.