Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProSwift™ SCX-1S Sulfonsyre Ionbytter HPLC-søjle, monolit, 4,6 mm x 50 mm
Artikelnummer. 11361893
Skift visning
Længde (metrisk):
50 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
11361893 50 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 11361893 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 066765
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kolonneformat: Analytisk kolonne; Porestørrelse: Monolit; Kolonnefase: Ionbytning
Rens hurtigt proteiner ved ionbytning ved hjælp af den stationære sulfonsyrefase af Thermo Scientific™ ProSwift™ SCX-1S LC kolonner. Disse monolit-ionbyttersøjler leverer den enestående opløsningsevne fra ikke-porøse medier kombineret med den høje kapacitet af konventionelle porøse medier. De tilbyder fremragende adskillelser ved hjælp af hurtige gradienter ved lave og høje flowhastigheder, hvilket forbedrer produktiviteten. Disse søjler er holdbare og robuste og udviser stabilitet og reproducerbarhed selv efter hundredvis af kørsler.
Hver monolit er en enkelt cylindrisk polymerstang, der indeholder et uafbrudt, indbyrdes forbundet netværk af gennemstrømningskanaler med en specifik porestørrelse. Disse store kanaler kombineret med monolittens ikke-porøse overflader giver hurtig masseoverførsel, høj opløsning og hurtig proteinseparation. Den unikke kugleformede morfologi af polymermediet giver dets høje kapacitet.
Spalte mangfoldighed
  • Tilbydes i 4,6x50 mm-format til biomolekyle-separationer eller 1,0x50 mm-format til mikroanalytiske biomolekyle-separationer i høj opløsning
Unik egnethed til adskillelse af proteiner
  • Høj lastekapacitet
  • Hurtig analyse
  • Bredt udvalg af operationelle flowhastigheder
  • Fremragende stabilitet over et bredt pH-område
  • Fremragende reproducerbarhed og robusthed
  • Høj gennemstrømning og forbedret produktivitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kolonneformat Analytisk kolonne
Diameter (metrisk) 4.6 mm
Flowhastighed 0,5 til 1,5 ml/min
Længde (metrisk) 50 mm
Maks. Tryk 2000 psi (140 bar)
Partikelstørrelse Monolit
pH 2 til 12
Porestørrelse Monolit
Mængde Hver
Temperatur 60 °C
Stationær fase Sulfonsyre
Produktlinje Monolit
Emballagemateriale Monolith Polymer
Kolonnetype Ionbytning
Fase Ionbytning
Type Analytisk kolonne
Teknik Bio-LC
Grønne funktioner Ansvarligt pakket