Få mere at vide
Prostratin, TRC
Artikelnummer. 30422571
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30422571 5 mg
1 options
Artikelnummer. 30422571 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP8388005MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Prostratin
CAS 60857-08-1
Molekylær formel C22 H30 O6
Mængde 5 mg
InChI formel InChI=1S/C22H30O6/c1-11-6-16-20(26,18(11)25)9-14(10-23)7-15-17-19(4,5)21(17,28-13(3)24)8-12(2)22(15,16)27/h6-7,12,15-17,23,26-27H,8-10H2,1-5H3/t12-,15+,16-,17-,20-,21+,22-/m1/s1
SMIL C[C@@H]1C[C@]2(OC(=O)C)[C@H]([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
Molekylvægt (g/mol) 390.47
Formel vægt 390.2042