Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Prostratin, 99+%
Artikelnummer. 15413649
Skift visning
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15413649 1 mg 1mg
15403649 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15413649 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. J60971.M^
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
12-deoxyphorbol-13-acetat; aktivator af proteinkinase C. En svag øreirriterende, men dødelig ved 1 ug pr. mus
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60857-08-1
Molekylær formel C22H30O6
Tekniske data
Mængde 1 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) 12-deoxyphorbol-13-acetat; aktivator af proteinkinase C. En svag museørirriterende, men dødelig ved 1 g μpr. mus
Formel vægt 390.47
Smeltepunkt 216 °C til 219 °C
Opløselighed Opløselig i DMSO ved 30 mg/ml
Form Pulver
Assay 99+ %