Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Prostratin, 99+%
Artikelnummer. 15403649
Mængde:
1 mg
5 mg
Pakningsstørrelse:
1mg
5mg
Artikelnummer. 15403649
Brand: Thermo Scientific Chemicals J60971.#0
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
12-deoxyphorbol-13-acetat; aktivator af proteinkinase C. En svag øreirriterende, men dødelig ved 1 ug pr. mus
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 60857-08-1
Molekylær formel C22H30O6
Tekniske data
Mængde 5 mg
Oversigt Hvid
Indhold og opbevaring -30 °C til -10 °C
Til brug med (applikation) 12-deoxyphorbol-13-acetat; aktivator af proteinkinase C. En svag museørirriterende, men dødelig ved 1 g μpr. mus
Formel vægt 390.47
Smeltepunkt 216 °C til 219 °C
Opløselighed Opløselig i DMSO ved 30 mg/ml
Form Pulver
InChI nøgle BOJKFRKNLSCGHY-KKFGZBDXSA-N
SMIL C[C@@H]1CC2(OC(C)=O)C([C@@H]3C=C(CO)C[C@@]4(O)[C@@H](C=C(C)C4=O)[C@@]13O)C2(C)C
IUPAC navn (1R,2S,6R,10S,15R)-1,6-dihydroxy-8-(hydroxymethyl)-4,12,12,15-tetramethyl-5-oxotetracyclo[8.5.0.0²,⁶.0¹¹,¹³]pentadeca-3,8-dien-13-yl acetate
Molekylvægt (g/mol) 390.48
Assay 99+ %