Få mere at vide
Novus Biologicals™ Human Prostate Tissue Lysate (Tumor)
Artikelnummer. 18132158 Shop alle Bio Techne produkter
Skift visning
Mængde:
0.1 mg
Pakningsstørrelse:
0.1mg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18132158 0.1 mg 0.1mg
1 options
Artikelnummer. 18132158 Leverandør Novus Biologicals™ Leverandørnr. NBP247066
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3810.00 DKK
    3601.50 DKK / 0.1mg
    Spare 208.50 DKK
    5% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Two matched 1mg/mL vials (100μg/vial) of human prostate tissue lysate, one normal tissue and the other tumor tissue, for use in research. Diagnosis: Prostatic Hypertrophy, Patient: Male, Age 79. Lysates are guaranteed for 6 months from date of receipt.
The Prostate Lysate is derived from human.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Protein-Protein Interaction, Ligand Binding, ELISA, Immunoprecipitation, 1 D and 2 D Gel Electrophoresis, Western Blot
Væv Prostate
Mængde 0.1 mg
Værtsarter Human
Indhold og opbevaring Store at -80 C. Avoid freeze-thaw cycles.
Mål Prostate