missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Prostanozol, TRC

Artikelnummer. 30421107
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
25 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30421107 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30421107 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCP83870025MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.

Anmod om en pris på denne vare her.

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Prostanozol
CAS 1186001-41-1
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C25 H38 N2 O2
Mængde 25 mg
Synonym (5α,17β)-17-[(Tetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy]-2'H-androst-2-eno[3,2-c]pyrazole, Prostanozol
InChI formel InChI=1S/C25H38N2O2/c1-24-11-10-20-18(19(24)8-9-22(24)29-23-5-3-4-12-28-23)7-6-17-13-16-15-26-27-21(16)14-25(17,20)2/h15,17-20,22-23H,3-14H2,1-2H3,(H,26,27)/t17-,18-,19-,20-,22-,23?,24-,25-/m0/s1
SMIL C[C@]12Cc3n[nH]cc3C[C@@H]1CC[C@H]4[C@@H]5CC[C@H](OC6CCCCO6)[C@@]5(C)CC[C@H]24
Molekylvægt (g/mol) 398.58
Formel vægt 398.2933
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.