Beskrivelse
- Høj kemisk og termisk modstand på grund af keramisk stempel, glascylinder og meget modstandsdygtige fluoroplastiske dele
- Inkrementel lydstyrkeindstilling sikrer nøjagtige og gentagelige resultater
- Glat og let at betjene
- Let at fastgøre aspirationsrør med sikker gevindforbindelse
- Medierecirkulationssystem gør det muligt at genvinde ubrugte medier fra enheden og returnere til flasken
- - 360° roterende dispenserhoved
- Universalstik bag på enheden til tørring af rør og filtre
- Brugerudskiftelige ventiler
- Fuldt autoklaverbar
- Fås i volumen fra 0,2 til 60 ml
Specifikationer
- Autoklaverbarhed: Fuldt autoklaverbar (121 °C, 20 min., 1 bar/100 kPa)
- Flaskebeslag med gevind: A45
- Længde: 173 mm (5 ml)
- Flaskeadaptere inkluderet: A32, A38, S40
- Vægt: 388 g (5 ml)
Materialer
- Stempel: Meget ren AI2O3-keramik (99,7 %)
- Cylinder: Borosilikatglas 3.3
- Ventilblok: Halar (ECTFE)
- Ventilkugle: Borosilikatglas 3.3
- Ventilsæde: Borosilikatglas 3.3
- Ventilfjeder: Hastelloy (99,7 %)
Opbevaring
Opbevares på 0° til 40 °C
garanti
To år
Tekniske data
Tekniske data
| Vinkel | 360° Roterende dispenseringshoved |
| Produkttype | Flasketopdispenser |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Farve | Grå og hvid |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 10 til 60 ml |
| Til brug med (applikation) | Dispensering |
| Inkluderer | A32, A38, S40 flaskeadaptere |
| Inkrementer | 1,0 ml |
| Præcision | 0.60% |
| Vis mere |