Få mere at vide
Sartorius Prospenser Plus flaske-top dispenser
Flaskedispensere af høj kvalitet med overlegen kemisk resistens. Sartorius Prospenser Plus Bottle-top dispenser er sikker, praktisk og kan tilpasses, hvilket gør den ideel til en bred vifte af dispenseringsbehov.
Brand: Sartorius LH-723074
5267.44 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
Beskrivelse
- Høj kemisk og termisk modstand på grund af keramisk stempel, glascylinder og meget modstandsdygtige fluoroplastiske dele
- Inkrementel lydstyrkeindstilling sikrer nøjagtige og gentagelige resultater
- Glat og let at betjene
- Let at fastgøre aspirationsrør med sikker gevindforbindelse
- Medierecirkulationssystem gør det muligt at genvinde ubrugte medier fra enheden og returnere til flasken
- - 360° roterende dispenserhoved
- Universalstik bag på enheden til tørring af rør og filtre
- Brugerudskiftelige ventiler
- Fuldt autoklaverbar
- Fås i volumen fra 0,2 til 60 ml
Specifikationer
- Autoklaverbarhed: Fuldt autoklaverbar (121 °C, 20 min., 1 bar/100 kPa)
- Flaskebeslag med gevind: A45
- Længde: 173 mm (5 ml)
- Flaskeadaptere inkluderet: A32, A38, S40
- Vægt: 388 g (5 ml)
Materialer
- Stempel: Meget ren AI2O3-keramik (99,7 %)
- Cylinder: Borosilikatglas 3.3
- Ventilblok: Halar (ECTFE)
- Ventilkugle: Borosilikatglas 3.3
- Ventilsæde: Borosilikatglas 3.3
- Ventilfjeder: Hastelloy (99,7 %)
Opbevaring
Opbevares på 0° til 40 °C
Tjenester
To år
Tekniske data
360° Roterende dispenseringshoved | |
Autoklaverbar | |
Borosilikatglas | |
Dispensering | |
0.5 mL | |
0.20% | |
4 °C til 50 °C | |
175 mm (5 mL) |
Flasketopdispenser | |
Grå og hvid | |
5 til 30 ml | |
A32, A38, S40 flaskeadaptere | |
0.60% | |
39,2 °F til 122 °F | |
2 år |