Få mere at vide
Sartorius Prospenser Bottle-Top Dispenser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15795585 Shop alle Sartorius produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,2 til 1 ml
0,4 til 2 ml
1 til 5 ml
10 til 60 ml
2 til 10 ml
5 til 30 ml
Inkrementer:
0,05 ml
0,10 ml
0,25 ml
0,50 ml
1 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Inkrementer Pakningsstørrelse
15795585 1 til 5 ml 0,10 ml Hver
15775585 0,2 til 1 ml 0,05 ml Hver
15785585 0,4 til 2 ml 0,05 ml Hver
15705595 2 til 10 ml 0,25 ml Hver
15715595 5 til 30 ml 0,50 ml Hver
15725595 10 til 60 ml 1 ml Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15795585 Leverandør Sartorius Leverandørnr. LH723062
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2730.00 DKK
    2626.90 DKK / Pakke med 1
    Spare 103.10 DKK
    3% Slukket
Flaskedispensere af høj kvalitet med overlegen kemisk resistens. Sartorius Prospenser Bottle-top dispenser er sikker, praktisk og kan tilpasses, hvilket gør den ideel til en bred vifte af dispenseringsbehov.
  • Høj kemisk og termisk modstand på grund af keramisk stempel, glascylinder og meget modstandsdygtige fluoroplastiske dele
  • Inkrementel lydstyrkeindstilling sikrer nøjagtige og gentagelige resultater
  • Glat og let at betjene
  • Let at fastgøre aspirationsrør med sikker gevindforbindelse
  • Brugerudskiftelige ventiler
  • Fuldt autoklaverbar
Specifikationer
  • Autoklaverbarhed: Fuldt autoklaverbar (121 °C, 20 min., 1 bar/100 kPa)
  • Flaskebeslag med gevind: A32
  • Længde: 143 mm (5 ml)
  • Flaskeadaptere inkluderet: A28, S40, A45
  • Vægt: 200 g (5 ml)
Materialer
  • Stempel: Meget ren AI2O3-keramik (99,7 %)
  • Cylinder: Borosilikatglas 3.3
  • Ventilblok: Halar (ECTFE)
  • Ventilkugle: Borosilikatglas 3.3
  • Ventilsæde: Borosilikatglas 3.3
  • Ventilfjeder: Hastelloy (99,7 %)
Opbevaring
Opbevares på 0° til 40 °C
garanti
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vinkel 360° Roterende dispenseringshoved
Produkttype Flasketopdispenser
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå og hvid
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 1 til 5 ml
Til brug med (applikation) Dispensering
Inkluderer A28, S40, A45 flaskeadaptere
Inkrementer 0,10 ml
Præcision 0.60%
Reproducbarhed 0.20%
Temperatur (engelsk) 39,2 °F til 122 °F
Temperatur (metrisk) 4 °C til 50 °C
garanti 2 år
Længde (metrisk) 143 mm (5 mL)