Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia mikropladeanalyse
Artikelnummer. p-4528286
Mængde:
96 test/sæt
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. 11414059
Brand: Thermo Scientific™ R2458096
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter hurtigt Giardia- specifikt antigen fra humane fækale prøver.
Detekter hurtigt Giardia-specifikt antigen i friske eller konserverede humane fækale prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia mikropladeanalyse.
Administrer dine ressourcer, øg produktiviteten og forbedre workfloweffektiviteten med denne direkte, kvalitative enzymimmunoassay til påvisning af Giardia . Den kombinerer fremragende følsomhed/specificitet, en fælles procedure uden ubestemt rækkevidde, plus fleksible prøvetransportmuligheder.
  • Fremragende klinisk ydeevne
  • Cary Blair transportmulighed, som sparer et fortyndingstrin
  • Resultater inden for 100 minutter
  • Inkubation ved stuetemperatur
  • Ægte farveløse negativer
ProSpecT Giardia er en del af den mest omfattende serie af mikropladeanalyser, der er tilgængelige til testning af enterisk infektionssygdom. De ProSpecT familie af test har et fælles format, fælles procedurer og fælles reagenser, hvilket maksimerer driftseffektivitet, produktivitet og gennemløb. ProSpecT Giardia leverer antigendetektion samme dag, der er nem at bruge, fleksibel og giver mulighed for at gøre mere med mindre.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt ProSpecT Giardia mikropladeanalyse
Detekterbare analytter Giardia cyste antigen
Prøvetype Fækal
Type Giardia antigen test
Til brug med (applikation) Detektion af enzymimmunoassay
Inkluderer Overførselspipetter, mikropladestripholder og låg, mikroplade (8 brønde/strimmel), enzymkonjugat, positiv kontrol, negativ kontrol, prøvefortynder, vaskebuffer, farvesubstrat, stopopløsning og procedurekort
Mængde 96 test/sæt