Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia mikropladeanalyse
Description
Detekter hurtigt Giardia-specifikt antigen i friske eller konserverede humane fækale prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ ProSpecT™ Giardia mikropladeanalyse.
Administrer dine ressourcer, øg produktiviteten og forbedre workfloweffektiviteten med denne direkte, kvalitative enzymimmunoassay til påvisning af Giardia . Den kombinerer fremragende følsomhed/specificitet, en fælles procedure uden ubestemt rækkevidde, plus fleksible prøvetransportmuligheder.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
- Fremragende klinisk ydeevne
- Cary Blair transportmulighed, som sparer et fortyndingstrin
- Resultater inden for 100 minutter
- Inkubation ved stuetemperatur
- Ægte farveløse negativer
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Specifications
Specifications
| Indhold og opbevaring | 2 °C til 8 °C |
| Oversigt | ProSpecT Giardia mikropladeanalyse |
| Detekterbare analytter | Giardia cyste antigen |
| Prøvetype | Fækal |
| Type | Giardia antigen test |
| Til brug med (applikation) | Detektion af enzymimmunoassay |
| Inkluderer | Overførselspipetter, mikropladestripholder og låg, mikroplade (8 brønde/strimmel), enzymkonjugat, positiv kontrol, negativ kontrol, prøvefortynder, vaskebuffer, farvesubstrat, stopopløsning og procedurekort |
| Mængde | 96 test/sæt |