Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Entamoeba histolytica mikropladeanalyse
Artikelnummer. 13296079
Skift visning
Oversigt:
ProSpecT Entamoeba histolytica mikropladeanalyse
Mængde:
96 test/sæt
Indhold og opbevaring:
2 °C til 8 °C
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Oversigt Mængde Indhold og opbevaring unitSize
13296079 ProSpecT Entamoeba histolytica mikropladeanalyse 96 test/sæt 2 °C til 8 °C 96 tests
1 options
Artikelnummer. 13296079 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R2456096
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Detekter hurtigt Entamoeba histolytica- specifikt antigen fra humane fækale prøver.
Detekter hurtigt Entamoeba histolytica-specifikt antigen i friske eller konserverede humane fækale prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ ProSpecT™ Entamoeba histolytica mikropladeanalyse.
Administrer dine ressourcer, øg produktiviteten og forbedre workfloweffektiviteten med denne direkte, kvalitative enzymimmunoassay til påvisning af Entamoeba histolytica . Den kombinerer fremragende følsomhed/specificitet, en fælles procedure uden ubestemt rækkevidde, plus fleksible prøvetransportmuligheder.
  • Fremragende klinisk ydeevne
  • Cary Blair transportmulighed, som sparer et fortyndingstrin
  • Resultater inden for 100 minutter
  • Inkubation ved stuetemperatur
  • Ægte farveløse negativer
ProSpecT Entamoeba histolytica er en del af den mest omfattende serie af mikropladeanalyser, der er tilgængelige til testning af enterisk infektionssygdom. De ProSpecT familie af test har et fælles format, fælles procedurer og fælles reagenser, hvilket maksimerer driftseffektivitet, produktivitet og gennemløb. ProSpecT Entamoeba histolytica giver antigendetektion samme dag, som er nem at bruge, fleksibel og giver mulighed for at gøre mere med mindre.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt ProSpecT Entamoeba histolytica mikropladeanalyse
CE-mærke Ja
Detekterbare analytter E. histolytica antigen
Inkluderer Overførselspipetter, mikropladestripholder og låg, mikroplade (8 brønde/strimmel), enzymkonjugat, positiv kontrol, negativ kontrol, prøvefortynder, vaskebuffer, farvesubstrat, stopopløsning og procedurekort
Mængde 96 test/sæt