Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProSpecT™ Cryptosporidium mikropladeanalyse
Artikelnummer. 11404059
Skift visning
Mængde:
96 brønde/sæt
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11404059 96 brønde/sæt 96 tests
1 options
Artikelnummer. 11404059 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R2454096
 Begrænset vare
På lager
Detekter hurtigt Crytosporidium- specifikt antigen fra humane fækale prøver.
Detekter hurtigt Crytosporidium-specifikke antigener (CSA) i friske eller konserverede fækale prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ ProSpecT™ Cryptosporidium mikropladeanalyse.
Administrer dine ressourcer, øg produktiviteten og forbedre workfloweffektiviteten med denne direkte, kvalitative enzymimmunoassay til påvisning af Crytosporidium . Den kombinerer fremragende følsomhed/specificitet, en fælles procedure uden ubestemt rækkevidde, plus fleksible prøvetransportmuligheder.
  • Fremragende klinisk ydeevne
  • Cary Blair transportmulighed, som sparer et fortyndingstrin
  • Resultater inden for 100 minutter
  • Inkubation ved stuetemperatur
  • Ægte farveløse negativer
ProSpecT Cryptosporidium er en del af den mest omfattende serie af mikropladeanalyser, der er tilgængelige til testning af enterisk infektionssygdom. De ProSpecT familie af test har et fælles format, fælles procedurer og fælles reagenser, hvilket maksimerer driftseffektivitet, produktivitet og gennemløb.
ProSpecT Cryptosporidium giver antigendetektion samme dag, der er nem at bruge, fleksibel og giver mulighed for at gøre mere med mindre.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt ProSpecT Cryptosporidium mikropladeanalyse
Detekterbare analytter Cryptosporidium antigen
Inkluderer Overførselspipetter, mikropladestripholder og låg, mikroplade (8 brønde/strimmel), enzymkonjugat, positiv kontrol, negativ kontrol, prøvefortynder, vaskebuffer, farvesubstrat, stopopløsning og procedurekort
Mængde 96 brønde/sæt