Få mere at vide
Thermo Scientific™ ProSpecT™ C. difficile Toxin A/B mikropladeanalyse
Artikelnummer. 13286079
Skift visning
Mængde:
96 brønde/sæt
Pakningsstørrelse:
96 tests
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
13286079 96 brønde/sæt 96 tests
1 options
Artikelnummer. 13286079 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. R244596
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
Detekter hurtigt Clostridium difficile -toksin A og B fra humane fækale prøver.
Spor hurtigt Clostridium difficile-toksin A og B i friske eller konserverede humane fækale prøver ved hjælp af Thermo Scientific™ ProSpecT™ C. difficile Toxin A/B mikropladeanalyse.
Administrer dine ressourcer, øg produktiviteten og øg workfloweffektiviteten med den første C. difficile Toxin A/B-analyse, der kombinerer fremragende følsomhed/specificitet, en fælles procedure uden ubestemt rækkevidde plus fleksible prøvetransportmuligheder.
  • Fremragende klinisk ydeevne
  • Cary Blair transportmulighed, som sparer et fortyndingstrin
  • Resultater inden for 100 minutter
  • Inkubation ved stuetemperatur
  • Ægte farveløse negativer
ProSpecT C. difficile Toxin A/B er en direkte, kvalitativ enzymimmunoassay til påvisning af Clostridium difficile toksin A og B og er en del af den mest omfattende serie af mikropladeanalyser, der er tilgængelige til testning af enterisk infektionssygdom. De ProSpecT familie af test har et fælles format, fælles procedurer og fælles reagenser, hvilket maksimerer driftseffektivitet, produktivitet og gennemløb. ProSpecT C. difficile Toxin A/B giver påvisning af toksin samme dag, som er nem at bruge, fleksibel og giver mulighed for at gøre mere med mindre.
Ikke alle produkter er tilgængelige til salg i alle områder. Spørg venligst.
Remel™ og Oxoid™ produkter er nu en del af Thermo Scientific mærke, der kombinerer kraftfulde manuelle, semi-automatiserede og fuldautomatiske testprodukter og en omfattende linje af medier og diagnostiske produkter for at tilbyde en komplet, end-to-end-løsning til hurtigt at levere de produkter, du har brug for, og de kvalitetsresultater, dit laboratorium afhænger af.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring 2 °C til 8 °C
Oversigt ProSpecT C. difficile Toxin A/B mikropladeanalyse
Inkluderer Overførselspipetter, mikropladestripholder og låg, mikroplade (8 brønde/strimmel), enzymkonjugat, positiv kontrol, negativ kontrol, prøvefortynder, vaskebuffer, farvesubstrat, stopopløsning og procedurekort
Mængde 96 brønde/sæt