Beskrivelse
- Kemisk beskyttelsesbeklædning, kategori III, type 5 og 6
- EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv forurening)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på indersiden
- Syede udvendige sømme
- Nylon lynlås med klap
- Fås i hvid i størrelserne S til XXXL (en blå beklædningsgenstand er også tilgængelig).
- 2-delt hætte.
- Elastik i ansigt, håndled, talje og ankler
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | X-Large |
| Materiale | SMS Stof |
| Farve | Hvid |
| Lukketype | Lynlås med stormklap |
| Beskyttelsesklasse | Kategori III, Type 5 og 6 |
| Certificeringer/compliance | (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5 |
| Størrelse (metrisk) bryst | 108 til 116 cm |
| Til brug med (applikation) | Arbejdere, der søger beskyttelse mod snavs og snavs under let arbejde og andre industrier. |
| Mængde | 50/Pk. |
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.