Få mere at vide
DuPont™ ProShield™ 20 hvid
Artikelnummer. 15461245 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse unitSize
15461245 Lille Pakke med 50
15471245 Medium Pakke med 50
15481245 Større Pakke med 50
15491245 X-Large Pakke med 50
15401255 2X-stor Pakke med 50
15411255 3X-Large Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 15461245 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15338118
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2404.71 DKK
    1615.08 DKK / Pakke med 50
    Spare 789.63 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at beskytte arbejdere mod visse stoffer med et højt komfortniveau. Dupont™ ProShield™ 20 White Hooded Coverall bruges typisk til beskyttelse mod partikler (Type 5) og begrænsede væskesprøjt eller spray (Type 6).
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, kategori III, type 5 og 6
  • EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv forurening)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på indersiden
  • Syede udvendige sømme
  • Nylon lynlås med klap
  • Fås i hvid i størrelserne S til XXXL (en blå beklædningsgenstand er også tilgængelig).
  • 2-delt hætte.
  • Elastik i ansigt, håndled, talje og ankler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse Lille
Materiale SMS Stof
Farve Hvid
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 84 til 92 cm
Til brug med (applikation) Arbejdere, der søger beskyttelse mod snavs og snavs under let arbejde og andre industrier.
Mængde 50/Pk.
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.