Få mere at vide
DuPont™ ProShield™ 20 hvid
Artikelnummer. 15401255 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 50
Product Code. 15401255
missing translation for 'mfr': DuPont™ D15338157
Only null left
Add to basket
Add to basket
Designet til at beskytte arbejdere mod visse stoffer med et højt komfortniveau. Dupont™ ProShield™ 20 White Hooded Coverall bruges typisk til beskyttelse mod partikler (Type 5) og begrænsede væskesprøjt eller spray (Type 6).
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, kategori III, type 5 og 6
  • EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv forurening)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på indersiden
  • Syede udvendige sømme
  • Nylon lynlås med klap
  • Fås i hvid i størrelserne S til XXXL (en blå beklædningsgenstand er også tilgængelig).
  • 2-delt hætte.
  • Elastik i ansigt, håndled, talje og ankler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse 2X-stor
Materiale SMS Stof
Farve Hvid
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 116 til 124 cm
Til brug med (applikation) Arbejdere, der søger beskyttelse mod snavs og snavs under let arbejde og andre industrier.
Mængde 50/Pk.
Show More Show Less
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.