Få mere at vide
DuPont™ ProShield™ 20 blå
Artikelnummer. 15451255 Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 15451255
Brand: DuPont™ D15338209
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til at beskytte arbejdere mod visse stoffer med et højt komfortniveau. Dupont™ ProShield™ 20 Blue Hooded Coverall bruges typisk til beskyttelse mod partikler (Type 5) og begrænsede væskesprøjt eller spray (Type 6).
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, kategori III, type 5 og 6
  • EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv forurening)
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på indersiden
  • Syede udvendige sømme
  • Nylon lynlås med klap
  • Fås i blå i størrelserne S til XXXL (en hvid beklædningsgenstand er også tilgængelig).
  • 2-delt hætte.
  • Elastik i ansigt, håndled, talje og ankler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Beskyttelsesdragter med hætte
Størrelse X-Large
Materiale SMS Stof
Farve Blå
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Beskyttelsesklasse Kategori III, Type 5 og 6
Certificeringer/compliance (EU) 2016/425, EN 1073-2, EN 1149-5
Størrelse (metrisk) bryst 108 til 116 cm
Til brug med (applikation) Til arbejdere, der søger beskyttelse mod snavs og snavs under let arbejde og andre industrier
Mængde 50/Pk.
Vis mere Vis mindre
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.