Få mere at vide
DuPont™ ProShield™ 20 blå
Shop alle DuPont produkter
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
3X-Large
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Beskrivelse
- Kemisk beskyttelsesbeklædning, kategori III, type 5 og 6
- EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv forurening)
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) - på indersiden
- Syede udvendige sømme
- Nylon lynlås med klap
- Fås i blå i størrelserne S til XXXL (en hvid beklædningsgenstand er også tilgængelig).
- 2-delt hætte.
- Elastik i ansigt, håndled, talje og ankler
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Beskyttelsesdragter med hætte |
| Størrelse | Større |
| Materiale | SMS Stof |
| Farve | Blå |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Lukketype | Lynlås med stormklap |
| Sømtype | Sammenføjet |
| Beskyttelsesklasse | Kategori III, Type 5 og 6 |
| Vis mere |
Brugeren skal foretage en risikovurdering for at afgøre, hvilken beskyttelse der er nødvendig.