Få mere at vide
DuPont™ ProShield™ 60
Artikelnummer. 16284511 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
3X-Large
Artikelnummer. Størrelse
16284511 3X-Large
1 options
Artikelnummer. 16284511 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15519557
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
ProShield™ 60 giver en barriere mod ikke-farlige tørre partikler ned til en mikron i størrelse.
  • Konstrueret af en mikroporøs film på et polypropylen nonwoven stof.
  • Kombiner god partikelbeskyttelse med høj væskeafvisningsevne.
  • Hjælp med at give en barriere mod ikke-farlige tørre partikler ned til en mikron i størrelse.
  • Materialet er kun gennemtrængeligt for fugtdamp og er ikke luftgennemtrængeligt.
  • Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425.
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, kategori III, type 5 og 6.
  • EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv forurening).
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på indersiden.
  • Syede indvendige sømme.
  • Nylon lynlås med klap.
  • Ideelt valg til applikationer, der er mindre krævende med hensyn til barriere, holdbarhed og komfort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 3X-Large
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Oversigt Individuelt pakket
Mængde 50/Cs.