Få mere at vide
DuPont™ ProShield™ 60
Artikelnummer. 16274511 Shop alle DuPont produkter
Skift visning
Størrelse:
Lille
Medium
Større
X-Large
2X-stor
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse
16274511 2X-stor
16234511 Lille
16244511 Medium
16254511 Større
16264511 X-Large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16274511 Leverandør DuPont™ Leverandørnr. D15519556
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3065.75 DKK
    1955.70 DKK / Pakke med 50
    Spare 1110.05 DKK
    36% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
ProShield™ 60 giver en barriere mod ikke-farlige tørre partikler ned til en mikron i størrelse.
  • Konstrueret af en mikroporøs film på et polypropylen nonwoven stof.
  • Kombiner god partikelbeskyttelse med høj væskeafvisningsevne.
  • Hjælp med at give en barriere mod ikke-farlige tørre partikler ned til en mikron i størrelse.
  • Materialet er kun gennemtrængeligt for fugtdamp og er ikke luftgennemtrængeligt.
  • Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425.
  • Kemisk beskyttelsesbeklædning, kategori III, type 5 og 6.
  • EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv forurening).
  • Antistatisk behandling (EN 1149-5) på indersiden.
  • Syede indvendige sømme.
  • Nylon lynlås med klap.
  • Ideelt valg til applikationer, der er mindre krævende med hensyn til barriere, holdbarhed og komfort.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Størrelse 2X-stor
Køn Unisex
Materiale Polypropylen
Farve Hvid
Engangs Engangsbrug
Talje stil Elastik
Ankel stil Elastik
Manchet stil Elastik
Hals stil Hætte
Lukketype Lynlås med stormklap
Sømtype Sammenføjet
Sterilitet Ikke steril
Oversigt Individuelt pakket
Mængde 50/Cs.