Beskrivelse
- Konstrueret af en mikroporøs film på et polypropylen nonwoven stof.
- Kombiner god partikelbeskyttelse med høj væskeafvisningsevne.
- Hjælp med at give en barriere mod ikke-farlige tørre partikler ned til en mikron i størrelse.
- Materialet er kun gennemtrængeligt for fugtdamp og er ikke luftgennemtrængeligt.
- Certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425.
- Kemisk beskyttelsesbeklædning, kategori III, type 5 og 6.
- EN 1073-2 (beskyttelse mod radioaktiv forurening).
- Antistatisk behandling (EN 1149-5) på indersiden.
- Syede indvendige sømme.
- Nylon lynlås med klap.
- Ideelt valg til applikationer, der er mindre krævende med hensyn til barriere, holdbarhed og komfort.
Tekniske data
Tekniske data
| Størrelse | Større |
| Køn | Unisex |
| Materiale | Polypropylen |
| Farve | Hvid |
| Engangs | Engangsbrug |
| Talje stil | Elastik |
| Ankel stil | Elastik |
| Manchet stil | Elastik |
| Hals stil | Hætte |
| Lukketype | Lynlås med stormklap |
| Vis mere |