Få mere at vide
Proscillaridin A, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Proscillaridin A |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H42O8/c1-16-24(32)25(33)26(34)27(37-16)38-19-8-11-28(2)18(14-19)5-6-22-21(28)9-12-29(3)20(10-13-30(22,29)35)17-4-7-23(31)36-15-17/h4,7,14-16,19-22,24-27,32-35H,5-6,8-13H2,1-3H3/t16-,19-,20+,21-,22+,24-,25+,26+,27-,28-,29+,30-/m0/s1 |
| Formel vægt | 530.288 |