Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Sterile™ Presaturated Nonwoven Wipes
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17234513 Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
20 x 20 cm (8 x 8 tommer)
8 x 8 tommer (20,3 x 20,3 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Artikelnummer. 17234513
Brand: Contec™ PS840IRBPR
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Wipe downs isolators, cabinets, hoods, and other cleanroom equipment and tools. Contec™ PROSAT™ Sterile Presaturated Nonwoven Wipes are designed specifically for sterile environments.
  • Meltblown polypropylene with 70% USP Grade IPA/ 30% DI Water
  • Consists of 100% polypropylene wipes saturated with solution of 70% isopropanol alcohol and 30% deionized water in resealable pouch
  • Clean, being free from additives of any kind, and has very low concentration of sodium
  • Increase solvent control and accountability and reduce VOC emissions
  • Compatible with ISO Class 5 cleanrooms
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype PROSAT™ Sterile™ Pre-saturated Wipes
Materiale Polypropylene
Konstruktion Meltblown nonwoven
Dimensioner (L x B) 8 x 8 tommer (20,3 x 20,3 cm)
Emballagemængde 960/Cs.
Mætningsopløsning 70% isopropanol alcohol/30% deionized water
Sterilitet Sterile
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70/30 IPA & DI WATER
Palabra de advertencia
  • Fare
Clasificación
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Consejos de prudencia
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado