Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Sterile™ Presaturated Nonwoven Wipes
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
20 x 20 cm (8 x 8 in.)
8 x 8 in. (20.3 x 20.3 cm)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 960
Beskrivelse
- Meltblown polypropylene with 70% USP Grade IPA/ 30% DI Water
- Consists of 100% polypropylene wipes saturated with solution of 70% isopropanol alcohol and 30% deionized water in resealable pouch
- Clean, being free from additives of any kind, and has very low concentration of sodium
- Increase solvent control and accountability and reduce VOC emissions
- Compatible with ISO Class 5 cleanrooms
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | PROSAT™ Sterile™ Pre-saturated Wipes |
| Materiale | Polypropylene |
| Konstruktion | Meltblown nonwoven |
| Dimensioner (L x B) | 20 x 20 cm (8 x 8 in.) |
| Emballagemængde | 960/Cs. |
| Mætningsopløsning | 70% isopropanol alcohol/30% deionized water |
| Sterilitet | Sterile |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- CONTEC PROSAT STERILE MBPP WITH 70/30 IPA & DI WATER
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
- MIXTURE LIST-Indeholder: propan-2-ol