Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Sterile præmættede nonwoven servietter
Shop alle Contec produkter
Dimensioner (L x B):
15 x 23 cm (6 x 9 tommer)
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer)
23 x 28 cm (9 x 11 tommer)
27,9 x 23 cm (11 x 9 tommer)
Emballagemængde:
20 pakker
24 pakker
30 pakker
40 pakker med 20 vådservietter
50 pakker
Mætningsopløsning:
70% IPA, 30% destilleret vand
70% USP Grade IPA, 30% DI-vand
70 % IPA, 30 % DI-vand
70 % USP-kvalitet IPA, 30 % DI-vand
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 24
Description
Tør isolatorer, skabe, emhætter og andet renrumsudstyr og -værktøj af. Contec™ PROSAT™ Sterile præmættede ikke-vævede servietter er ideelle til oprydning efter BD RODAC™-pladeprøvetagning. Disse servietter er designet specielt til sterile miljøer.
- Designet til anvendelse inden for lægemidler, bioteknologi og medicinsk udstyr
- Vælg spunlaced ikke-vævede servietter af 100 % polyester for forbedret renlighed, økonomiske hydroentangled polyester/cellulose-viskere eller smelteblæste polypropylenservietter for forbedret holdbarhed
- Praktisk formættet med 70/30-blanding af IPA- og DI-vand i halvlederkvalitet for at reducere VOC-emissioner og farligt affald
- Alle servietter er steriliseret med gammastråling til et 10-6 sterilitetssikringsniveau og valideret i henhold til AAMI ISO 11137 (Metode 1)-retningslinjer
- Sterilitetscertifikat og bestrålingscertifikat inkluderet
- Anbefalet til brug i ISO klasse 5-miljøer (FED-STD-209E klasse 100/M3.5)
- Individuelt partinummererede genlukkelige poser med manipulationssikre etiketter sikrer produktets integritet og renhed
Compliance
Valideret steril til et sterilitetssikringsniveau på 10 -6 i overensstemmelse med AAMI/ISO 1137 Metode 1-retningslinjer.
Specifications
Specifications
| Produkttype | Pre-saturated Wipe |
| Længde (engelsk) | 6 in. |
| Længde (metrisk) | 15 cm |
| Bredde (engelsk) | 9 in. |
| Bredde (metrisk) | 23 cm |
| Materiale | Polyester Cellulose |
| Certificeringer/compliance | ISO Class 4 |
| Dimensioner (L x B) | 15 x 23 cm (6 x 9 tommer) |
| Til brug med (applikation) | Ideal for Routine Cleaning and Wipe Down of Lab Tools, Instruments and Other Equipment and Designed for Sterile Environments |
| Emballagemængde | 50 pakker |
| Show More |
Safety and Handling
Signal Word
- Fare
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H225-Meget brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
- P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.