Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Sterile præmættede nonwoven servietter
BIOPHARMA
Artikelnummer. 17224523 Shop alle Contec produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B):
22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer)
23 x 28 cm (9 x 11 tommer)
Emballagemængde:
20 pakker
24 pakker
30 pakker
50 pakker
Mætningsopløsning:
70 % IPA, 30 % DI-vand
70 % USP-kvalitet IPA, 30 % DI-vand
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Dimensioner (L x B) Emballagemængde Mætningsopløsning
17224523 23 x 28 cm (9 x 11 tommer) 24 pakker 70 % IPA, 30 % DI-vand
17224513 22,86 x 22,86 cm (9 x 9 tommer) 20 pakker 70 % IPA, 30 % DI-vand
17274513 23 x 28 cm (9 x 11 tommer) 30 pakker 70 % IPA, 30 % DI-vand
17244523 23 x 28 cm (9 x 11 tommer) 50 pakker 70 % USP-kvalitet IPA, 30 % DI-vand
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Product Code. 17224523 Supplier Contec™ Supplier No. PSC20001BPR
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7400.00 DKK
    6107.29 DKK / Pakke med 1152
    Spare 1292.71 DKK
    17% Slukket
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-04-2027
Tør isolatorer, skabe, emhætter og andet renrumsudstyr og -værktøj af. Contec™ PROSAT™ Sterile præmættede ikke-vævede servietter er ideelle til oprydning efter BD RODAC™-pladeprøvetagning. Disse servietter er designet specielt til sterile miljøer.
  • Designet til anvendelse inden for lægemidler, bioteknologi og medicinsk udstyr
  • Vælg spunlaced ikke-vævede servietter af 100 % polyester for forbedret renlighed, økonomiske hydroentangled polyester/cellulose-viskere eller smelteblæste polypropylenservietter for forbedret holdbarhed
  • Praktisk formættet med 70/30-blanding af IPA- og DI-vand i halvlederkvalitet for at reducere VOC-emissioner og farligt affald
  • Alle servietter er steriliseret med gammastråling til et 10-6 sterilitetssikringsniveau og valideret i henhold til AAMI ISO 11137 (Metode 1)-retningslinjer
  • Sterilitetscertifikat og bestrålingscertifikat inkluderet
  • Anbefalet til brug i ISO klasse 5-miljøer (FED-STD-209E klasse 100/M3.5)
  • Individuelt partinummererede genlukkelige poser med manipulationssikre etiketter sikrer produktets integritet og renhed
Compliance
Valideret steril til et sterilitetssikringsniveau på 10 -6 i overensstemmelse med AAMI/ISO 1137 Metode 1-retningslinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttype Formættet serviet
Længde (engelsk) 9 tommer
Længde (metrisk) 23 cm
Bredde (engelsk) 11 tommer
Bredde (metrisk) 27.9 cm
Materiale Polyestercellulose
Certificeringer/compliance ISO klasse 4
Dimensioner (L x B) 23 x 28 cm (9 x 11 tommer)
Til brug med (applikation) Ideel til rutinemæssig rengøring og aftørring af laboratorieværktøjer, instrumenter og andet udstyr og designet til sterile miljøer
Emballagemængde 24 pakker
Mætningsopløsning 70 % IPA, 30 % DI-vand
Sterilitet Steril
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • CONTEC PROSAT AMP SIGMA 70/30 IPA & DI WATER
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P243-Træf foranstaltninger mod statisk elektricitet.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend til brandslukning.
  • P403+P233-Opbevares på et godt ventileret sted. Hold beholderen tæt lukket.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: propan-2-ol