Få mere at vide
Contec™ PROSAT™ Sterile præmættede nonwoven servietter
GREENER_CHOICE
Tør isolatorer, skabe, emhætter og andet renrumsudstyr og -værktøj af. Contec™ PROSAT™ Sterile præmættede ikke-vævede servietter er ideelle til oprydning efter BD RODAC™-pladeprøvetagning. Disse servietter er designet specielt til sterile miljøer.
Brand:  Contec™ PSC20001
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 11917025
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Tør isolatorer, skabe, emhætter og andet renrumsudstyr og -værktøj af. Contec™ PROSAT™ Sterile præmættede ikke-vævede servietter er ideelle til oprydning efter BD RODAC™-pladeprøvetagning. Disse servietter er designet specielt til sterile miljøer.
  • Designet til anvendelse inden for lægemidler, bioteknologi og medicinsk udstyr
  • Vælg spunlaced ikke-vævede servietter af 100 % polyester for forbedret renlighed, økonomiske hydroentangled polyester/cellulose-viskere eller smelteblæste polypropylenservietter for forbedret holdbarhed
  • Praktisk formættet med 70/30-blanding af IPA- og DI-vand i halvlederkvalitet for at reducere VOC-emissioner og farligt affald
  • Alle servietter er steriliseret med gammastråling til et 10-6 sterilitetssikringsniveau og valideret i henhold til AAMI ISO 11137 (Metode 1)-retningslinjer
  • Sterilitetscertifikat og bestrålingscertifikat inkluderet
  • Miljø: ISO 5-8, klasse A/B
  • Individuelt partinummererede genlukkelige poser med manipulationssikre etiketter sikrer produktets integritet og renhed
Overholdelse
Valideret steril til et sterilitetssikringsniveau på 10 -6 i overensstemmelse med AAMI/ISO 1137 Metode 1-retningslinjer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Pre-saturated Wipe
23 cm
27.9 cm
ISO Class 5-8
Ideal for routine cleaning and wipe down of lab tools, instruments and other equipment and designed for sterile environments
70% IPA, 30% DI Water
9 in.
11 in.
Polyester Cellulose
27.9 x 23 cm (11 x 9 in.)
24 Pk.
Sterile
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Sikkerhed og håndtering
Vis mere
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
PartinummerETR4077-0-0-1 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato24/09/2021 KatalognummerPSC20001
Partinummer831542-0-0-1 CertifikattypeOverensstemmelsescertifikat Dato03/09/2021 KatalognummerPSC20001
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Contec™ PROSAT™ Sterile præmættede nonwoven servietter > PROSAT™ Sterile Presaturated Wipes; Material: Polyester, Cellulose; Dimensions (L x W): 27.9 x 23 cm (11 x 9 in.); Saturation Solution: 70% IPA, 30% DI Water